Learn More
Niobstücke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15460957
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobstücke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460957
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15460957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000241.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium pieces
Farbe Grau oder silberfarben
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number000241.22,000241.36
ChargennummerU15J076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number000241.22,000241.36
ChargennummerN11C040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2022 Catalog Number000241.22,000241.36
ChargennummerN23I068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000241.22,000241.36
ChargennummerB08Q22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000241.22,000241.36
Name des Produkts
Niobstücke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >