Learn More
Niob-Nitrid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336518
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob-Nitrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336518
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11336518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012146.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 24621-21-4 | NNb | 106.913 g/mol
Niobium nitride is used as superconductor. Used in absorbing anti-reflective coatings. It used to produce arc-welding rods and in steel. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24621-21-4
Summenformel NNb
Molekulargewicht (g/mol) 106.913
MDL-Nummer MFCD00016239
InChI-Schlüssel CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g
PubChem CID 90560
IUPAC-Name Azanylidynniob
SMILES N#[Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium nitride
Schmelzpunkt 2573°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 106.92
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.40 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM27L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number012146.18,012146.09
ChargennummerP20K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number012146.18,012146.09
ChargennummerZ23H052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012146.18,012146.09
ChargennummerI11T051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012146.18,012146.09
ChargennummerW17G034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012146.18,012146.09
Name des Produkts
Niob-Nitrid, Thermo Scientific Chemicals >