Learn More
Niob(IV)-selenid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392188
Verfügbar ab: 04-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob(IV)-selenid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392188
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11392188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013101.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12034-77-4 | NbSe2 | 250.85 g/mol
It is used as a potential substance for thin film solar cells as back contact material. It is widely used in electricity brush & special bearings because of its conductivity and lubricity property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12034-77-4
Summenformel NbSe2
Molekulargewicht (g/mol) 250.85
MDL-Nummer MFCD00016228
InChI-Schlüssel CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 82841
IUPAC-Name Bis(selanyliden)Niob
SMILES [Se]=[Nb]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(IV) selenide
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 250.83
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR17I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Artikelnummer013101.18,013101.09
ChargennummerF30X012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer013101.18,013101.09
ChargennummerG06P34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer013101.18,013101.09
ChargennummerJ28T004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013101.18,013101.09
ChargennummerD07N34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013101.18,013101.09
Name des Produkts
Niob(IV)-selenid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >