Learn More
Niobfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11310709
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310709
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Artikelnummer. 11310709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000238.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Farbe Grau oder silberfarben
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ta), Ta ≤0.06 %
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.34g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX11I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number000238.FQ,000238.FF
ChargennummerW23I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number000238.FQ,000238.FF
ChargennummerE23Z054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000238.FQ,000238.FF
ChargennummerW28F015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000238.FQ,000238.FF
ChargennummerS20F042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000238.FQ,000238.FF
Name des Produkts
Niobfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals >