Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 10287183
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Merck Index 15, 6640
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identifizierung Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 178.14
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Empfindlichkeit (to amino acids) Passes Test
Dichte 0.81
Farbe Braunweiß bis Weiß
Menge 1 kg
Physikalische Form Kristalle
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz >