Learn More
Ninhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458603
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ninhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458603
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11458603
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10409.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ninhydrin wird zur Bestimmung von Aminogruppen in Aminosäuren, Peptiden und Proteinen verwendet. Anwendung in der forensischen Wissenschaft für die Analyse latenter Fingerabdrücke auf porösen Oberflächen wie Papier. Verwendung auch in der Dünnschichtchromatographie (TLC), um den Fortschritt chemischer Reaktionen zu überwachen. Bedeutend im Kaiser-Test, um die Entschützung in der Festphasenpeptidsynthese zu überwachen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Ethanol und Methanol. Schwer löslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Aminen, Alkalien und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 251°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 10 g
Beilstein 1910963
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6554
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether.
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberA10409.30,A10409.09,A10409.18,A10409.14
Chargennummer10221382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA10409.30,A10409.09,A10409.18,A10409.14
Chargennummer10241049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberA10409.30,A10409.09,A10409.18,A10409.14
Chargennummer10190211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10409.30,A10409.09,A10409.18,A10409.14
Chargennummer10113748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10409.30,A10409.09,A10409.18,A10409.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ninhydrin
Name des Produkts
Ninhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >