Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilrot 99 % Artikelnummer.: 10658904
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Nilrot 99 %
Artikelnummer. 10658904
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10658904
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415710010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7385-67-3
Summenformel C20H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 318.38
MDL-Nummer MFCD00011639
InChI-Schlüssel VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Red
Schmelzpunkt 203.0°C to 205.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 8-(Diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-on
Formelmasse 318.38
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 98.5% min.
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Kastanienbraun bis rot
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number415710010,415711000
ChargennummerA0453709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number415710010,415711000
ChargennummerA0450812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number415710010,415711000
ChargennummerA0082001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415710010,415711000
ChargennummerA0395995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415710010,415711000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nilrot 99 % >