Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A Artikelnummer.: 10791822
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A
Artikelnummer. 10791822
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10791822
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415690100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3625-57-8
Summenformel C40H40N6O6S
Molekulargewicht (g/mol) 732.84
MDL-Nummer MFCD00064529
InChI-Schlüssel QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
IUPAC-Name [9-(Diethylamino)Benzo[a]Phenoxazin-5-Yliden]Azan;Sulfat
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Blue A
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.01 to 1.16
Farbstoffgehalt 70% min.
Beilstein 27, 404
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 635 to 646nm
Formelmasse 732.87
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number415690100,415690500
ChargennummerA0457722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number415690100,415690500
ChargennummerA0386344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number415690100,415690500
ChargennummerA0401195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415690100,415690500
ChargennummerA0409459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number415690100,415690500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A >