Learn More
Nicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10582491
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582491
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10582491
Marke: Thermo Scientific Acros 338410050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20260-53-1 | C6H4ClNO·HCl | 178.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20260-53-1
Summenformel C6H4ClNO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 178.02
MDL-Nummer MFCD00012820
InChI-Schlüssel MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinoyl chloride hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 151.0°C to 156.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 178.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinoyl chloride hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Nicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >