Learn More
Nicotin Ditartrat Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10016722
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicotin Ditartrat Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10016722
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 10016722
Marke: Thermo Scientific Acros 415660100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6019-06-3
Molekulargewicht (g/mol) 498.44
MDL-Nummer MFCD00150899
InChI-Schlüssel LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
Synonym (-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
IUPAC-Name bis((2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid) 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine dihydrate
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotine ditartrate dihydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97.0°C to 100.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H30N2O14
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C)
Formelmasse 498.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number415660500,415660100
ChargennummerA0453971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number415660500,415660100
ChargennummerA0460487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number415660500,415660100
ChargennummerA0394457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415660500,415660100
ChargennummerA0405994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number415660500,415660100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotine ditartrate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Name des Produkts
Nicotin Ditartrat Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >