Learn More
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Dinatriumsalz-Hydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
CAS: 698999-85-8 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698999-85-8
Summenformel C21H27N7NaO17P3
Molekulargewicht (g/mol) 765.39
MDL-Nummer MFCD00036973
InChI-Schlüssel JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Schmelzpunkt 175.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 g
Prozentgehaltsbereich determination,based on dry weight)
Merck Index 14,6348
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonoxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat;natrium
Formelmasse 765.39
Reinheit (%) ≥97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Triphosphopyridine nucleotide, sodium salt, hydrate
Name des Produkts
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Dinatriumsalz-Hydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >