Learn More
β-Nicotinamid Adenin Dinucleotid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 10006153
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
β-Nicotinamid Adenin Dinucleotid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10006153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10006153
Marke: Thermo Scientific Acros 124530050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-84-9
Summenformel C21H27N7O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
MDL-Nummer MFCD00150377
InChI-Schlüssel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 6429
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless
Formelmasse 663.43
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer124530050,124532500,124530010
ChargennummerA0467059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Artikelnummer124530050,124532500,124530010
ChargennummerA0465011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Artikelnummer124530050,124532500,124530010
ChargennummerA0446646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Artikelnummer124530050,124532500,124530010
ChargennummerA0441233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Artikelnummer124530050,124532500,124530010
Name des Produkts
β-Nicotinamid Adenin Dinucleotid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™ >