Learn More
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, hart, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324078
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, hart, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324078
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Artikelnummer. 11324078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041361.G6
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 m
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈7.0g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number041361.G6,041361.H2
ChargennummerZ01G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number041361.G6,041361.H2
ChargennummerR20I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number041361.G6,041361.H2
ChargennummerR23I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number041361.G6,041361.H2
ChargennummerT02F069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041361.G6,041361.H2
Name des Produkts
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, hart, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >