Learn More
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
108.00 CHF - 1115.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11311468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010929.BU
25 cm
108.00 CHF
25 Zentimeter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11331468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010929.BY
100 cm
310.00 CHF
100 Zentimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11321468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010929.CQ
5 x 100 cm
1115.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H372-H351-H317
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals