Learn More
Nickeldraht, 0.15 mm (0.006 in.) Durchmesser, ca. .99 %, Nickel 200 (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348938
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickeldraht, 0.15 mm (0.006 in.) Durchmesser, ca. .99 %, Nickel 200 (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348938
1000 m
Click to view available options
Menge:
1000 m
250 m
Artikelnummer. 11348938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041785.I1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .0.16 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Prozentgehaltsbereich approx.99%, Nickel 200 (Metals basis)
Menge 1000 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.15 mm (0.006 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF02P27 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041785.I1,041785.H7
ChargennummerC08L37 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041785.I1,041785.H7
ChargennummerM17G067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041785.I1,041785.H7
ChargennummerF05Y014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041785.I1,041785.H7
ChargennummerU06F013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041785.I1,041785.H7
Name des Produkts
Nickeldraht, 0.15 mm (0.006 in.) Durchmesser, ca. .99 %, Nickel 200 (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >