Learn More
Ultradünne Nickelfolie, 1.0 Mikrometer Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Co), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358638
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ultradünne Nickelfolie, 1.0 Mikrometer Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Co), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358638
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11358638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040713.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Ultrathin foil
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Co)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 1.0 Micron thick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ13I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number040713.FF,040713.FI
ChargennummerF14P27 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040713.FF,040713.FI
ChargennummerX30F018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040713.FF,040713.FI
ChargennummerT08F014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040713.FF,040713.FI
Name des Produkts
Ultradünne Nickelfolie, 1.0 Mikrometer Dicke, 99.95 % (Metallbasis ohne Co), Thermo Scientific Chemicals >