Learn More
Nickel-Zinnoxid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
106.00 CHF - 446.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12035-38-0
Summenformel NiO3Sn
Molekulargewicht (g/mol) 225.40
MDL-Nummer MFCD00054011
InChI-Schlüssel SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickel stannate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358248
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039452.22
100 g
106.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11368248
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039452.36
500 g
446.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12035-38-0
225.40
SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
NiO3Sn
MFCD00054011
Nickel stannate
Spezifikation
Nickel tin oxide dihydrate
Grün
NiO3Sn
Nickel stannate
SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
261.43 (225.40 Anhydrous)
12035-38-0
Pulver
MFCD00054011
Insoluble in water.
225.40
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H350-H372-H317
Kann Krebs erzeugen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 234-824-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel-Zinnoxid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals