Learn More
Nickelsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
177.00 CHF - 1927.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12035-72-2 |
---|---|
Summenformel | Ni3S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.20 |
MDL-Nummer | MFCD01711880 |
InChI-Schlüssel | YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 |
PubChem CID | 22833473 |
SMILES | S=[Ni][Ni][Ni]=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11485040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.09 |
10 g |
177.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.18 |
50 g |
461.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035661.30 |
250 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12035-72-2 | |
240.20 | |
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N | |
22833473 |
Ni3S2 | |
MFCD01711880 | |
nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 | |
S=[Ni][Ni][Ni]=S |
Spezifikation
Nickel sulfide | |
12035-72-2 | |
Pulver | |
Ni3S2 | |
nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432 | |
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel; (Sulfanyliden-$l^{4}-sulfanyliden)nickel | |
22833473 | |
Black powder |
797°C | |
Schwarz | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD01711880 | |
Soluble in water(0,00735g/L at 20°C). | |
S=[Ni][Ni][Ni]=S | |
240.20 | |
240.19 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H341-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-829-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR9800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen