Learn More
Nickelpulver, sphärisch, APS 5–15 Micron, 99.8 % (Metallbasis), 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Partikelgröße | APS 5 to 15 Micron |
Gewicht | Apparent density: 3g/cm3 to 5g/cm3 |
Form | Pulver, kugelförmig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X05H003 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 000663.14,000663.22 |
G10R036 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000663.14,000663.22 |
E04P28 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000663.14,000663.22 |
E31R026 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000663.14,000663.22 |
E31Y032 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000663.14,000663.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.