Learn More
Nickelpulver, kohlenstoffarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11322058
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickelpulver, kohlenstoffarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11322058
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11322058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012966.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C weniger als 100 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray powder of flakes
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW09I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number012966.14,012966.22
ChargennummerT11I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number012966.14,012966.22
Chargennummer21900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012966.14,012966.22
Chargennummer21196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012966.14,012966.22
Chargennummer22462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012966.14,012966.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel powder, low carbon, Puratronic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel
Name des Produkts
Nickelpulver, kohlenstoffarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >