Learn More
R&L Enterprises™ Vernickelte Klammern
Eine hervorragende Option zum Versiegeln von flexiblen Schläuchen im Labor. Die R&L Enterprises™ Hoffman Klammern sind aus vernickeltem Messing hergestellt, um Korrosion vorzubeugen.
Marke:  R&L Enterprises™ 9053
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12823183
  • 94.05 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Öffnung entweder an der Seite oder unten
  • Mit Klemmschraubenscharnieren
Spezifikation
Spezifikation
Vernickelt
Für die Verwendung mit 30-mm‑Schläuchen
10/Packung
Klemme
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Vernickelte Klammern > Kann verwendet werden mit: Für die Verwendung mit 30 mm‑Schläuchen