Learn More
H-B Instrument™ Open Armor Thermometergehäuse aus vernickeltem Messing
Mit Schraubverschluss mit Ring und kleinen Öffnungen um die Glühbirne für die Zirkulation
29.30 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützt das Thermometer während der Verwendung und Lagerung |
---|---|
Material | Vernickelt, Messing |
Produkttyp | Panzerkoffer |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17571305
|
H-B Instrument™
B61400-9300 |
12-Zoll-Thermometer | 12 in. | 300 mm |
29.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Kann Thermometer mit einer Länge von 5,9 bis 18 Zoll aufnehmen. (150 mm bis 460 mm)
Spezifikation
Schützt das Thermometer während der Verwendung und Lagerung | |
Vernickelt, Messing | |
Panzerkoffer |