Learn More
H-B Instrument™ Open Armor Thermometergehäuse aus vernickeltem Messing
Mit Schraubverschluss mit Ring und kleinen Öffnungen um die Glühbirne für die Zirkulation
Marke: H-B Instrument™ B61400-9300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann Thermometer mit einer Länge von 5,9 bis 18 Zoll aufnehmen. (150 mm bis 460 mm)
Spezifikation
Schützt das Thermometer während der Verwendung und Lagerung | |
Vernickelt, Messing | |
12 in. |
300 mm | |
Panzerkoffer | |
12-Zoll-Thermometer |