Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Korkbohrersatz aus vernickeltem Messing
96.45 CHF - 162.17 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10008110
|
Usbeck Laborgeraete™
5325 |
23.75, 25.00, 26.25mm |
162.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10150351
|
Usbeck Laborgeraete™
5323 |
16,25, 17,50, 18,75 mm |
96.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Bork Borer Set | |
Vernickeltes Messing |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Korkbohrersatz aus vernickeltem Messing