Learn More
R&L Enterprises™ 3-Finger-Klemmen
Halten Artikel im Labor sicher an Ort und Stelle. R& L Enterprises™ 3-Finger-Klemmen werden aus Aluminiumguss-Aluminiumlegierung hergestellt und werden durch vernickelte Messingknäufe und durch eine vernickelte Stahl-Doppelschraube mit auf einem Edelstahlstift drehenden Kunststoffkopf, betätigt.
Marke: R&L Enterprises™ 1020/1
Beschreibung
- Backen aus chemikalienbeständigem Kunststoff
- Für die Verwendung mit Artikeln bis zu einem Durchmesser von 90 mm
- Für die Aufnahme von Artikeln zwischen den Backen
- Es wird nicht empfohlen, Artikel an den Spitzen zu halten
- Erhältlich mit oder ohne federbelastete Backen
Spezifikation
Je 1 | |
Nickel/Kunststoff | |
Mit Federmechanismus |
3-Finger-Klemme | |
90 mm |