Learn More
Nickel(II)-sulfat- Hexahydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10101-97-0 | NiO46H2O | 262.85 g/mol
37.08 CHF - 1082.39 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0, 7786-81-4
Summenformel NiO46H2O
Molekulargewicht (g/mol) 262.85
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10500984
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
211081000
100 g Kunststoffflasche
37.08 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10256410
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
211085000
500 g Kunststoffflasche
110.55 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10034103
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
211080025
2.5 kg Kunststoffflasche
357.78 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11974231
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
211080100
10 kg Kunststofftrommel
1082.39 CHF
10 Kilogramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel(II)-sulfat- Hexahydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals