Learn More
Nickel(II)-sulfat-Heptahydrat, purum p.a; ≥99.0 % (KT), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel(II)-sulfat-Heptahydrat |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NiSO4 · H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 280.86 mol |
Reinheit (%) | ≥99.0 % (KT) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | 1.948 g/ml bei 25 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel(II)-sulfat-Heptahydrat, purum p.a; ≥99.0 % (KT), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur