Learn More
Nickel(II)-oxid, Reagenz, Pulver, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
57.30 CHF - 189.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10126763
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
415581000
100 g Glasflasche
57.30 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10740292
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
415585000
500 g Glasflasche
189.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel(II)-oxid, Reagenz, Pulver, 97 %, Thermo Scientific Chemicals