Learn More
Nickel(II)-Nitrathexahydrat, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
70.40 CHF - 471.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13478-00-7 |
---|---|
Summenformel | H12N2NiO12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 290.79 |
MDL-Nummer | MFCD00149805 |
InChI-Schlüssel | AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6 |
PubChem CID | 61630 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11386937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010816.06 |
5 g |
70.40 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11366937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010816.18 |
50 g |
161.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010816.30 |
250 g |
471.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13478-00-7 | |
290.79 | |
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N | |
61630 |
H12N2NiO12 | |
MFCD00149805 | |
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6 | |
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
137°C | |
56.7°C | |
Grün | |
(Metallbasis) | |
Ni(NO3)2·6H2O | |
UN2725 | |
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6 | |
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel(2+); Dinitrat; Hexahydrat | |
61630 | |
99.9985% | |
Geruchsneutral | |
2.05 g/mL |
Nickel(II) nitrate hexahydrate | |
13478-00-7 | |
Kristalline Aggregate | |
H12N2NiO12 | |
MFCD00149805 | |
14,6513 | |
Very soluble in water. Soluble in ethanol. | |
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
290.79 | |
290.80 (182.70 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H272-H334-H350-H360-H372-H341-H318-H302-H332-H315-H317
May intensify fire; oxidizer.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H315-H317-H318-H334-H335-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NICKELNITRAT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-068-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR7300000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) nitrate,hexahydrate