Learn More
Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
99.90 CHF - 1075.35 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-00-7, 13138-45-9
Summenformel H12N2NiO12
Molekulargewicht (g/mol) 290.79
MDL-Nummer MFCD00149805
InChI-Schlüssel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10401651
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223155000
500 g Kunststoffflasche
99.90 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10791804
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223150025
2.5 kg Kunststoffflasche
348.74 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13488478
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223150100
10 kg Kunststoff-Fass
1075.35 CHF
10 Kilogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals