Learn More
Nickel(II)-format-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Für die Herstellung von Nickelkatalysatoren
47.87 CHF - 399.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15694-70-9 |
---|---|
Summenformel | Ni(HCO2)2·2H2O |
MDL-Nummer | MFCD00153034 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013801.22 |
100 g |
47.87 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013801.36 |
500 g |
127.71 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013801.A3 |
2 kg |
399.20 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
15694-70-9 | |
Ni(HCO2)2·2H2O | |
MFCD00153034 |
Spezifikation
Nickel(II) formate dihydrate | |
15694-70-9 | |
Pulver | |
MFCD00153034 | |
184.77 (148.74 Anhydrous) | |
In the range 180° to 200°C decomposes to Ni,CO,CO2 |
130°C to 140°C-2H2O | |
Grün | |
Ni(HCO2)2·2H2O | |
In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water | |
Green powder | |
2.15 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334-H341-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 222-101-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen