Learn More
Nickel(II)-fluorid-Tetrahydrat, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nickel(II) fluoride tetrahydrate is used in surface treatment of aluminum profile and printing ink making, fluorescence lamp, fluidizer and catalyzer for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel(II) fluoride tetrahydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3288 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,inorganic acid. |
Formelmasse | 168.77 (96.71 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U02J009 | Analysenzertifikat | 15/08/2023 | 014132.30,014132.18 |
Z13H032 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 014132.30,014132.18 |
T14G050 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 014132.30,014132.18 |
Q24G009 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014132.30,014132.18 |
J21U032 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 014132.30,014132.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel fluoride tetrahydrate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel fluoride (NiF2), tetrahydrate