Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
62.85 CHF - 192.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-20-0 |
---|---|
Summenformel | Cl2Ni·6H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149809 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012372.36 |
500 g |
62.85 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11371759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012372.A3 |
2 kg |
192.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische Identifikatoren
7791-20-0 | |
Cl2Ni·6H2O | |
MFCD00149809 |
Spezifikation
Nickel(II) chloride hexahydrate | |
7791-20-0 | |
99.3% (metals basis) | |
MFCD00149809 | |
237.71 (129.60anhydrous) | |
Green crystals |
140°C-H2O | |
Kristallin | |
Cl2Ni·6H2O | |
Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide. | |
Geruchsneutral | |
1.92 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR6480000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Nickel(II) chloride hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloridehexahydrate