Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, 97 % Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel(II) chloride hexahydrate |
Namenshinweis | 97% |
Farbe | Grün |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
pH | 4 to 6 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Complexometry) |
Strukturformel | NiCl2·6H2O |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465098 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | 207670250,207675000,207670020 |
A0458654 | Analysenzertifikat | 03/01/2024 | 207670250,207675000,207670020 |
A0438407 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 207670250,207675000,207670020 |
A0408458 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 207670250,207675000,207670020 |
A0415751 | Analysenzertifikat | 16/07/2021 | 207670250,207675000,207670020 |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel(II) chloride hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloridehexahydrate