Learn More
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429587
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429587
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11429587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22085.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nickel(II)-chlorid ist eine milde Lewis-Säure, die für die regioselektive Isomerisierung von Dienolen und die selektive Reduktion von Alkenen auf Alkane in Gegenwart von Lithiumaluminiumhydrid verwendet wird. Es wird als Vorläufer von Nickelborid, fein geteiltem Nickel, verwendet. Es dient als Katalysator zur Herstellung von Dialkylarylphosphonaten aus Phosphiten und Aryliodid. Es findet Anwendung bei der Vernickelung von Metallgegenständen. Es wird auch bei der Synthese von halbleitenden metallhaltigen Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylenglykol, Ethanol, Hydrazin und Ammoniumhydroxid. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Salpetersäure.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.593
MDL-Nummer MFCD00011142
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-Name Dichlornickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride
Schmelzpunkt 1,001°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 25 g
Strukturformel NiCl2
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid.
Formelmasse 129.6
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.55
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB22085.36,B22085.14,B22085.22
Chargennummer10249915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberB22085.14,B22085.36,B22085.22
Chargennummer10243419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2022 Catalog NumberB22085.14,B22085.36,B22085.22
Chargennummer10237384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB22085.14,B22085.36,B22085.22
Chargennummer10214106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22085.14,B22085.36,B22085.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloride
Name des Produkts
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >