Learn More
Nickel(II)-carbonat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318127
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-carbonat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318127
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11318127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022897.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3333-67-3 | CNiO3 | 118.70 g/mol
Nickel(II) carbonate is used in sulphamate baths, metal phosphating, electroplating and ceramic applications. It acts as a precursor to catalysts and an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3333-67-3
Summenformel CNiO3
Molekulargewicht (g/mol) 118.70
MDL-Nummer MFCD00011144
InChI-Schlüssel ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
PubChem CID 18746
IUPAC-Name Nickel(2+); Karbonat
SMILES [Ni++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) carbonate, anhydrous
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Insoluble in cold water.
Formelmasse 118.72
Aussehen Light powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) carbonate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) carbonate
Name des Produkts
Nickel(II)-carbonat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >