Learn More
Nickel(II)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.53 g/mol
40.50 CHF - 413.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13462-88-9
Summenformel Br2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 218.53
MDL-Nummer MFCD00011141
InChI-Schlüssel IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC-Name Dibromnickel
SMILES [Ni](Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10096652
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
203360100
10 g Glasflasche
40.50 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10276590
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
203360500
50 g Glasflasche
126.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10698824
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
203362500
250 g Glasflasche
413.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel(II)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals