Learn More
Nickel(II)-Acetattetrahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306937
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-Acetattetrahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306937
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11306937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010813.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
It is used in electroplating, anodize coatings; textile dyeing mordant; Catalyst. Also, used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-89-9
Summenformel C4H14NiO8
Molekulargewicht (g/mol) 248.84
MDL-Nummer MFCD00066973
InChI-Schlüssel OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62601
IUPAC-Name nickel(2+) diacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Grün
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ni(CH3COO)2·4H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether,n-octanol.
Formelmasse 248.84 (176.79 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Light
Dichte 1.744 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM10L047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number010813.14,010813.06
ChargennummerS29J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number010813.14,010813.06
ChargennummerS28J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog Number010813.14,010813,010813.06
ChargennummerX31E032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010813.14,010813.06
ChargennummerX18F011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010813.14,010813.06
Name des Produkts
Nickel(II)-Acetattetrahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >