Learn More
Nickel(II)-Acetat-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409953
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-Acetat-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409953
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11409953
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13026.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Nickel(II) acetate tetrahydrate is used in electroplating. It is also used in the preparation of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds, which are used in designing molecular magnets. Further, it is used as a catalyst and mordant for dyeing textiles, as a sealant for anodized aluminum and to make other nickel compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nickel(II)-Acetattetrahydrat wird bei der Galvanisierung verwendet. Verwendung zudem bei der Herstellung von polynuklear-nickeligen Polyoxowalframnat-Clusterverbindungen, die bei der Entwicklung von Molekülmagneten verwendet werden. Darüber hinaus Verwendung als Katalysator und Beizmittel beim Färben von Textilien, als Versiegelungsmittel für eloxiertes Aluminium und zur Herstellung anderer Nickelverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Unlöslich in Diethylether und n-Octanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-89-9
Summenformel C4H14NiO8
Molekulargewicht (g/mol) 248.84
MDL-Nummer MFCD00066973
InChI-Schlüssel OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62601
IUPAC-Name nickel(2+) diacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Dichte 1.744
Geruch Light
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formelmasse 248.84 (176.79 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10241987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 ArtikelnummerA13026.22,A13026.0E,A13026.36
Chargennummer10237562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA13026.22,A13026.0E,A13026.36
Chargennummer10237563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA13026.22,A13026.0E,A13026.36
Chargennummer10159171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13026.22,A13026.0E,A13026.36
Chargennummer10199223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13026.22,A13026.0E,A13026.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel acetate tetrahydrate
Name des Produkts
Nickel(II)-Acetat-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >