Learn More
Nickel(II)-acetathydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366638
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-acetathydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407667
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11366638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012223.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-89-9
Summenformel C4H14NiO8
Molekulargewicht (g/mol) 248.84
MDL-Nummer MFCD00066973
InChI-Schlüssel OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
IUPAC-Name Nickel(2+); Diacetat; Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) acetate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol
Formelmasse 176.79 (Anhydrous)
Geruch Light
Aussehen Green crystals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX11J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Artikelnummer012223.A7,012223.30,012223.A1
ChargennummerN01I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer012223.A7,012223.30,012223.A1
ChargennummerN08I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer012223.A7,012223.30,012223.A1
ChargennummerG01T013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer012223.A7,012223.30,012223.A1
ChargennummerS16G043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer012223.A7,012223.30,012223.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) acetate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) acetate tetrahydrate
Name des Produkts
Nickel(II)-acetathydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals >