Learn More
Nickel(II)-acetathydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel(II) acetate hydrate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol |
Formelmasse | 176.79 (Anhydrous) |
Geruch | Light |
Aussehen | Green crystals |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X11J002 | Analysenzertifikat | 16/10/2023 | 012223.A7,012223.30,012223.A1 |
N01I012 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012223.A7,012223.30,012223.A1 |
N08I043 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012223.A7,012223.30,012223.A1 |
G01T013 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012223.A7,012223.30,012223.A1 |
S16G043 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012223.A7,012223.30,012223.A1 |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel(II) acetate hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) acetate tetrahydrate