Learn More
Nickel-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit 0.18 mm (0.007 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400241
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit 0.18 mm (0.007 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400241
850 x 425 mm
Click to view available options
Menge:
850 x 425 mm
850 x 850 mm
Artikelnummer. 11400241
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039704.0S
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel gauze
Namenshinweis Woven from 0.18mm (0.007 in.) dia. wire
Menge 850 x 425 mm
Netzgröße 20 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number039704.0S,039704.WO
ChargennummerR08K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number039704.0S,039704.WO
ChargennummerX21I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number039704.0S,039704.WO
ChargennummerQ01H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog Number039704.0S,039704.WO
ChargennummerI27Z003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039704.0S,039704.WO
Name des Produkts
Nickel-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit 0.18 mm (0.007 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >