Learn More
Nickelfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366219
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickelfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366219
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11366219
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044824.GH
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .22.3 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY04K064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number044824.HP,044824.FI,044824.GH
ChargennummerY19G045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number044824.HP,044824.FI,044824.GH
ChargennummerX29F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044824.HP,044824.FI,044824.GH
ChargennummerC16X014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044824.HP,044824.FI,044824.GH
ChargennummerW05E041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044824.HP,044824.FI,044824.GH
Name des Produkts
Nickelfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >