Learn More
Nickelfolie, 0.787 mm (0.031 in.) Dicke, gebunden, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397777
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickelfolie, 0.787 mm (0.031 in.) Dicke, gebunden, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397777
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11397777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014193.GH
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel foil
Namenshinweis 0.787mm (0.031 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈70g/100x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number014193.HP,014193.GH
ChargennummerD06L11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014193.HP,014193.GH
ChargennummerJ12Q002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014193.HP,014193.GH
ChargennummerA10M14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014193.HP,014193.GH
ChargennummerE09K47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014193.HP,014193.GH
Name des Produkts
Nickelfolie, 0.787 mm (0.031 in.) Dicke, gebunden, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >