Learn More
Nickelfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel foil |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 x 50 mm |
Reinheit (%) | 99.994% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈2.8g/25x25mm |
Form | Folie |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q11I037 | Analysenzertifikat | 19/08/2022 | 012044.FI,012044.GH,012044.FF |
Q25C040 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012044.FI,012044.GH,012044.FF |
B02Q28 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012044.FI,012044.GH,012044.FF |
NM07715 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012044.FI,012044.GH,012044.FF |
J17S091 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012044.FI,012044.GH,012044.FF |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel foil
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel