Learn More
Nickelfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366388
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickelfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366388
25 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 250 mm
Artikelnummer. 11366388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012045.FG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 2.8 g/25 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Specifications
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Menge 25 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14A065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number012045.FY,012045.HL,012045.FG
ChargennummerZ21E028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog Number012045.FY,012045.HL,012045.FG
ChargennummerS09I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog Number012045.FY,012045.HL,012045.FG
ChargennummerG09L19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number012045.FY,012045.HL,012045.FG
ChargennummerN17B051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012045.FY,012045.HL,012045.FG
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nickelfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >