Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelabdeckung für Tiegel
17.22 CHF - 154.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15461357
|
Thermo Scientific Chemicals
035895.KT |
For 36034 crucible | 1.000 ml | N/A | ||||||
15411367
|
Thermo Scientific Chemicals
035901.KT |
For 36040 crucible | 500 ml | N/A | ||||||
15471367
|
Thermo Scientific Chemicals
035921.KT |
For 36084 crucible | 250 ml | N/A | ||||||
15491367
|
Thermo Scientific Chemicals
035923.KT |
For 36019 crucible | 250 ml | N/A | ||||||
15451377
|
Thermo Scientific Chemicals
035942.KT |
For 36057 crucible | 100 ml | N/A | ||||||
15401387
|
Thermo Scientific Chemicals
035959.KT |
For 36053 crucible | 100 ml | N/A | ||||||
15431397
|
Thermo Scientific Chemicals
035987.KT |
For 35946 crucible | 75mL | N/A | ||||||
15441397
|
Thermo Scientific Chemicals
036000.KT |
Für 35883-Tiegel | 20mL | N/A | ||||||
15491397
|
Thermo Scientific Chemicals
036006.KT |
For 35889 crucible | 5 ml |
24.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15421407
|
Thermo Scientific Chemicals
036021.KT |
Für 35925-Tiegel | 50 ml |
37.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15441407
|
Thermo Scientific Chemicals
036023.KT |
For 35969 crucible | 45mL | N/A | ||||||
15471407
|
Thermo Scientific Chemicals
036027.KT |
Für 36071-Tiegel | 55mL | N/A | ||||||
15411417
|
Thermo Scientific Chemicals
036042.KT |
Für 35906-Tiegel | 20mL |
24.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15461417
|
Thermo Scientific Chemicals
036059.KT |
For 35904 crucible | 30mL | N/A | ||||||
15401437
|
Thermo Scientific Chemicals
036082.KT |
For 35927 crucible | 25mL | N/A | ||||||
15411447
|
Thermo Scientific Chemicals
036113.KT |
For 35991 crucible | 35 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Nickel | |
Nickel-Tiegelabdeckung |