Learn More
Nickel-Chromdraht, 1.6 mm (0.064 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370048
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel-Chromdraht, 1.6 mm (0.064 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370048
10 m, 10 Meter
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 11370048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042838.G6
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC-Name Chrom;Nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium wire
Namenshinweis 1.6mm (0.064 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈17g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerB07M08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer042838.G6
ChargennummerG06S008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer042838.G6
ChargennummerF26T037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer042838.G6
ChargennummerG19S002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer042838.G6
ChargennummerF04M26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer042838.G6
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel-Chromdraht, 1.6 mm (0.064 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >