Learn More
Nickel-Chrom-Kugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
71.34 CHF - 262.03 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC-Name Chrom Nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324488
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042368.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11334488
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042368.18
50 g
262.03 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel-Chrom-Kugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals