Learn More
Nickel, 99.97 %, (Spurenmetallbasis), Sphären, 5 bis 11 mm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10533951
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel, 99.97 %, (Spurenmetallbasis), Sphären, 5 bis 11 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533951
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10533951
Marke: Thermo Scientific Acros 201672500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Namenshinweis p.a.
CAS 7440-02-0
Schmelzpunkt 1455.0°C
Siedepunkt 2732.0°C to 2837.0°C
CAS Min. % 99.95
CAS Max. % 100.0
Dichte 8.9
Prozentgehaltsbereich 99.97%
Summenformel Ni
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Menge 250 g
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Merck Index 15, 6583
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC-Name Nickel
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Formelmasse 58.7
Reinheit (%) 99.97%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Kugeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel, 99.97 %, (Spurenmetallbasis), Sphären, 5 bis 11 mm, Thermo Scientific Chemicals >